1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907912-1G OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA 1660 DKK
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954950
CAS-nummer: 15112-41-1