1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Benzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR907912-1G
OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA
1870
DKK
APOSOR907912-1G
APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molekylvægt: 163.13 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09954950 CAS-nummer: 15112-41-1 |