Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 1640 DKK
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Formel: C₉H₁₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18783158
CAS-nummer: 99198-96-6