methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907902-1G OR907902-5G
APOSOR907902-1GEA 183 DKK
APOSOR907902-1G APOSOR907902-5G
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate 95%
methyl 4-cyano-3-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11655969
CAS-nummer: 25978-68-1