(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907901-1G OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA 678 DKK
APOSOR907901-1G APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Formel: C₉H₁₀O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778410
CAS-nummer: 50266-60-9