Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907812-25G OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA 4140 DKK
APOSOR907812-25G APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040996
CAS-nummer: 7476-66-6