Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907804-1G OR907804-5G
APOSOR907804-1GEA 1260 DKK
APOSOR907804-1G APOSOR907804-5G
Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Methyl 4-thiocyanatobutanoate
Formel: C₆H₉NO₂S
Molekylvægt: 159.206 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143541
CAS-nummer: 79203-77-3