Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907618-1G OR907618-5G
APOSOR907618-1GEA 1640 DKK
APOSOR907618-1G APOSOR907618-5G
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Isopropyl 3-cyanobenzoate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981536
CAS-nummer: 110893-37-3