Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907617-1G OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA 230 DKK
APOSOR907617-1G APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086010
CAS-nummer: 2463-16-3