2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 1550 DKK
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formel: C₈H₁₂BNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26045258
CAS-nummer: 1282378-03-3