4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907494-1G OR907494-250MG
APOSOR907494-1GEA 752 DKK
APOSOR907494-1G APOSOR907494-250MG
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16661158
CAS-nummer: 1335234-36-0