1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907482-1G OR907482-5G
APOSOR907482-1GEA 0 DKK
APOSOR907482-1G APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Formel: C₆H₁₁BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504862
CAS-nummer: 847818-57-9