2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907453-10G OR907453-1G OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA 3770 DKK
APOSOR907453-10G APOSOR907453-1G APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13178818
CAS-nummer: 37123-91-4