N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907366-1G OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA 4310 DKK
APOSOR907366-1G APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₀H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739717
CAS-nummer: 86542-86-1