3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 591 DKK
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010445
CAS-nummer: 52022-77-2