2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 5670 DKK
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752930
CAS-nummer: 58124-28-0