N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR907199-100MG OR907199-250MG
APOSOR907199-100MGEA 0 DKK
APOSOR907199-100MG APOSOR907199-250MG
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine 95%
N-(3-Isocyanopropyl)-n,n-dimethylamine
Formel: C₆H₁₂N₂
Molekylvægt: 112.173 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664631
CAS-nummer: 15586-24-0