N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906944-1G OR906944-5G
APOSOR906944-1GEA 2130 DKK
APOSOR906944-1G APOSOR906944-5G
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
N-Propylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₉H₁₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08444678
CAS-nummer: 200267-73-8