1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906581-1G OR906581-25G OR906581-5G
APOSOR906581-1GEA 0 DKK
APOSOR906581-1G APOSOR906581-25G APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Formel: C₅H₈O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832878
CAS-nummer: 89729-09-9