2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 1430 DKK
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357628
CAS-nummer: 1177339-95-5