N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 985 DKK
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03030356
CAS-nummer: 14165-18-5