2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906442-1G OR906442-5G
APOSOR906442-1GEA 2730 DKK
APOSOR906442-1G APOSOR906442-5G
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663506
CAS-nummer: 66162-29-6