2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR906370-1G OR906370-5G
APOSOR906370-1GEA 850 DKK
APOSOR906370-1G APOSOR906370-5G
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide 98%
2-Amino-N-methyl-DL-propanamide
Formel: C₄H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09927582
CAS-nummer: 32012-12-7