Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 806 DKK
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formel: C₉H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11501505
CAS-nummer: 849671-56-3