3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-(Cyclopropanecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR906064-1G OR906064-5G
APOSOR906064-1GEA 1650 DKK
APOSOR906064-1G APOSOR906064-5G
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22383671
CAS-nummer: 2377609-66-8