1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905936-100MG OR905936-1G OR905936-250MG
APOSOR905936-100MGEA 1430 DKK
APOSOR905936-100MG APOSOR905936-1G APOSOR905936-250MG
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene 95%
1,4-Dichloro-2-isocyano-benzene
Formel: C₇H₃Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664598
CAS-nummer: 245539-10-0