Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905924-1G OR905924-250MG
APOSOR905924-1GEA 3760 DKK
APOSOR905924-1G APOSOR905924-250MG
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 1-isocyanocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664648
CAS-nummer: 97846-69-0