2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905902-1G OR905902-250MG
APOSOR905902-1GEA 5130 DKK
APOSOR905902-1G APOSOR905902-250MG
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide 95%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664626
CAS-nummer: 63609-01-8