Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 2620 DKK
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832433
CAS-nummer: 935765-07-4