5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905580-1G OR905580-5G
APOSOR905580-1GEA 654 DKK
APOSOR905580-1G APOSOR905580-5G
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00817563
CAS-nummer: 83405-71-4