2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905512-100MG OR905512-1G OR905512-250MG
APOSOR905512-100MGEA 1430 DKK
APOSOR905512-100MG APOSOR905512-1G APOSOR905512-250MG
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NS·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07357622
CAS-nummer: 1177350-61-6