Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905392-1G
OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA
3270
DKK
APOSOR905392-1G
APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07784110 CAS-nummer: 43189-43-1 |