Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905371-1G OR905371-5G
APOSOR905371-1GEA 1430 DKK
APOSOR905371-1G APOSOR905371-5G
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277223
CAS-nummer: 26308-40-7