(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905340-1G OR905340-250MG
APOSOR905340-1GEA 5130 DKK
APOSOR905340-1G APOSOR905340-250MG
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
MDL Number: MFCD01114908
CAS-nummer: 374913-86-7