1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905315-1G OR905315-250MG
APOSOR905315-1GEA 5130 DKK
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665246
CAS-nummer: 142044-87-9