1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR905190-1G OR905190-5G
APOSOR905190-1GEA 1480 DKK
APOSOR905190-1G APOSOR905190-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664908
CAS-nummer: 35524-41-5