2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR905065-1G OR905065-250MG OR905065-5G
APOSOR905065-1GEA 480 DKK
APOSOR905065-1G APOSOR905065-250MG APOSOR905065-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride 97%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-1-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₄N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179151
CAS-nummer: 832710-65-3