3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904838-1G OR904838-250MG
APOSOR904838-1GEA 5130 DKK
APOSOR904838-1G APOSOR904838-250MG
3-(Isocyanomethyl)pyridine 95%
3-(Isocyanomethyl)pyridine
Formel: C₇H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664552
CAS-nummer: 58644-55-6