Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Iron(III) 4-methylbenzenesulphonate
OR904634-25G OR904634-100G OR904634-500G OR904634-5G
APOSOR904634-25GEA 218 DKK
APOSOR904634-25G APOSOR904634-100G APOSOR904634-500G APOSOR904634-5G
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Iron(III) p-toluenesulphonate
Formel: (C₇H₇O₃S)₃·Fe
Molekylvægt: 569.426 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01766290
CAS-nummer: 77214-82-5