5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904579-1G OR904579-5G
APOSOR904579-1GEA 1430 DKK
APOSOR904579-1G APOSOR904579-5G
5-Ethylindole-2-carboxylic acid 98%
5-Ethylindole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065293
CAS-nummer: 37033-93-5