(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 2910 DKK
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₉H₁₀N₂·ClH
Molekylvægt: 182.65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101227
CAS-nummer: 1286693-23-9