4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 1690 DKK
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19684099
CAS-nummer: 2096338-63-3