(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR904264-5G OR904264-1G
APOSOR904264-5GEA 447 DKK
APOSOR904264-5G APOSOR904264-1G
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Formel: C₂₃H₂₁NO₂
Smeltepunkt: 124…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863736
CAS-nummer: 75154-68-6