1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904181-1G OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA 5130 DKK
APOSOR904181-1G APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Formel: C₁₀H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664910
CAS-nummer: 383136-42-3