2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904134-1G OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA 4000 DKK
APOSOR904134-1G APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05189295
CAS-nummer: 185510-44-5