5-Cyanoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR904029-100MG OR904029-1G OR904029-250MG
APOSOR904029-100MGEA 1260 DKK
APOSOR904029-100MG APOSOR904029-1G APOSOR904029-250MG
5-Cyanoquinoline 95%
5-Cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₆N₂
Molekylvægt: 154.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02752660
CAS-nummer: 59551-02-9