2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 2960 DKK
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Formel: C₉H₁₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02663548
CAS-nummer: 270902-38-0