tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 872 DKK
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187.236 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111782
CAS-nummer: 220199-85-9