4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Phenylthiazole
OR903354-1G OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA 589 DKK
APOSOR903354-1G APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₉H₇NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092820
CAS-nummer: 1826-12-6