N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR903353-1G OR903353-250MG
APOSOR903353-1GEA 4470 DKK
APOSOR903353-1G APOSOR903353-250MG
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
N-(2-Cyanophenyl)acetamide
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00222087
CAS-nummer: 25116-00-1